Learn More
Cytiva Milieu 5A de McCoy HyClone™
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu 5A de McCoy HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
Marque: Cytiva SH30200.02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système testé avec les sérums Cytiva HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabriqués à l’aide de procédés certifiés ISO 9001
Spécification
ISO 9001:2000 | |
McCoy's 5A with L-Glutamine and Phenol Red | |
McCoy's 5A medium with L-glutamine, sodium bicarbonate | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
1000 mL |
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
Glutamine, Sodium Bicarbonate |