Learn More
Cytiva Milieu modifié de Dulbecco de Iscove (IMDM) HyClone™
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu modifié de Dulbecco de Iscove (IMDM) HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001:2000.
Marque: Cytiva SH30259.02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabrication selon des procédés certifiés ISO 9001
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Sans L-glutamine | |
IMDM avec HEPES ; sans L-glutamine | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans glutamine |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
HEPES | |
1 000 ml |