Learn More
Cytiva Sérum de veau supplémenté en fer HyClone™, origine américaine
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF). Contient du fer supplémentaire afin d’augmenter la transferrine sérique aux niveaux physiologiques.
Marque: Cytiva SH30072.04IR25-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pLe sérum de veau bovin supplémenté en fer HyClone, provenant des États-Unis, est prélevé par ponction veineuse à partir de veaux de boucherie nourris au lait de substitution, qui produisent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine. Ce sérum est soigneusement supplémenté en fer pour élever les niveaux de transferrine du sérum à des niveaux physiologiques. Après supplémentation, le sérum contient trois ou quatre fois plus de fer disponible et de transferrine que le sérum de veau fœtal (SVF) ou le sérum équin./pSpécification
Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
Stérile | |
Irradié, 25 à 40 doses | |
Non |
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
1000 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Oui |