Learn More
Cytiva Solutions salines équilibrées de Hank 1X HyClone™
Tamponnez la croissance des cultures cellulaires avec des solutions salines équilibrées 1X
10.80€ - 160.20€
Spécification
Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 Consignes |
---|---|
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | Solution saline équilibrée de Hanks |
Code produit | Marque | Quantité | Avec additifs | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Avec additifs | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11546291
|
Cytiva
SH30588.02 |
1 000 ml | Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol |
30.50€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553764
|
Cytiva
SH30031.FS |
6 x 500 ml | Phenol Red | Sans calcium, Sans magnésium |
125.10€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10739674
|
Cytiva
SH30268.01 |
500 mL | Calcium, Magnésium | Sans rouge de phénol |
24.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10041432
|
Cytiva
SH30031.03 |
1 000 ml | Phenol Red | Sans calcium, Sans magnésium |
30.35€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10532003
|
Cytiva
SH30031.02 |
500 mL | Phenol Red | Sans calcium, Sans magnésium |
22.95€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10601993
|
Cytiva
SH30030.03 |
1000 mL | Phenol Red, Calcium, Magnesium | ||||||
10617394
|
Cytiva
SH30588.01 |
500 mL | Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol |
23.55€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10309473
|
Cytiva
SH30031.01 |
100 mL | Phenol Red | Sans calcium, Sans magnésium |
17.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10225362
|
Cytiva
SH30030.02 |
500 mL | Calcium, Magnésium, Rouge de phénol |
22.65€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10452372
|
Cytiva
SH30268.02 |
1 000 ml | Calcium, Magnésium | Sans rouge de phénol |
30.35€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10227993
|
Cytiva
SH30268.LS |
6 x 1 000 ml | Calcium, Magnésium | Sans rouge de phénol |
160.20€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Utilisé pour le lavage et le traitement des tissus et des cellules
Spécification
BPFa et ISO 9001:2000 Consignes | |
1 X | |
Solution saline équilibrée de Hanks | |
=1,0 EU/ml |
15° à 30°C | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
7,0 à 7,4 |