Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Sérum de veau fœtal caractérisé par irradiation aux rayons gamma HyClone™ (Australie)
Marke: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) SH30084.04IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Glucose, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Gamma globuline, IgG, pH, Osmolalité | |
Sérum de veau fœtal caractérisé par irradiation aux rayons gamma (Australie) | |
Stérilisé par filtration à l’aide de la véritable technologie de bassin grâce à trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
<–1°C | |
1000 mL | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |