Learn More
Cytiva Hyclone™ HyClone™ Gamma Irradiated Characterized Australian Fetal Bovine Serum
Le FBS irradié caractérisé est comparable au FBS de la plus haute qualité d’autres fournisseurs, à un prix cependant inférieur au FBS défini.
Marque:  Cytiva Hyclone™ SH30084.03IR
Code produit. 12329842
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Filtered through 3 sequential 0.1µm pore size filters
  • Provided in a 500mL  bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alkaline Phosphate, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Glucose, Iron, TIBC, Percent Saturation, Gamma Globulin, IgG, pH, Osmolality
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Characterized
500 mL
Sequential Triple-filtered, 100 nm, True Pool Technology
Gamma Irradiated
USDA Inspected
USDA Regulations; AQIS
Australie
Fetal Bovine Serum
Stérile
Characterized
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus