Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Optimisé pour la croissance des cellules CHO et dérivées.
111.00€ - 444.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | Gamma Globuline, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de lurée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG. |
---|---|
Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
Pays d’origine | États-Unis |
Type de produit | Substitut de sérum SVF |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12339772
|
Cytiva
SH30066.02HI |
100 mL | Inactivé par la chaleur |
111.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17662065
|
Cytiva
SH30066.03IH25-40 |
500 mL | Inactivé par la chaleur, Irradié (25 à 40 doses) |
426.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
14850841
|
Cytiva
SH30066.03IR |
500 mL | Irradiated | ||||||
16291072
|
Cytiva
SH30066.03IR25-40 |
500 mL | Irradié, (25 à 40 doses) |
444.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17256886
|
Cytiva
SH30066.03IR30-45 |
500 mL | Irradié (30 à 45 doses) |
402.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Spécification
Gamma Globuline, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de lurée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG. | |
États-Unis | |
Stérile | |
le; 10 EU/ml | |
Généralement moins de 2 μg/ml | |
Non |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
Substitut de sérum SVF | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
le; 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
Inspecté par l’USDA |