Learn More
Cytiva Sérum Fetal Clone I HyClone™
HyClone™ FetalClone™ I est une alternative au sérum de veau fœtal optimisée pour la croissance des hybridomes avec des niveaux d’IgG comparables à ceux trouvés dans le SVF.
369.00€ - 406.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG |
---|---|
Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. |
Pays d’origine | États-Unis |
Quantité | 500 mL |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16291092
|
Cytiva
SH30080.03IR25-40 |
500 mL | Irradié (25 à 40 doses) |
406.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11940958
|
Cytiva
SH30080.03HI |
500 mL | Inactivé par la chaleur |
402.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12359832
|
Cytiva
SH30080.03IR |
500 mL | Irradiated | N/A | |||||
Description
Spécification
Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
500 mL | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
≤ 20 mg/dl | |
Non |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
États-Unis | |
Stérile | |
le; 10 EU/ml | |
Généralement moins de 2 mu;g/ml | |
Inspecté par l’USDA |