Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), standard
Complétez la croissance de culture cellulaire grâce au sérum de bovin fœtal (SVF) standard Cytiva HyClone™ de qualité de culture cellulaire provenant des États-Unis
Marque: Cytiva SH30088.03IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Favorisez la croissance des cultures cellulaires
- Qualité standard
- Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100
Spécification
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, IgG | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
United States | |
500 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Gamma Irradiated | |
For Information Only | |
For Information Only | |
USDA Inspected |
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
Standard Fetal Bovine Serum, US Origin | |
Fetal Bovine Serum | |
Sterile | |
Standard | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
No | |
No |