Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), analysé pour cellules souches embryonnaires (ES)
Améliorez la croissance des cellules à l’aide de sérum de veau fœtal (SVF) analysé pour cellules souches embryonnaires (ES) HyClone™ en provenance des États-Unis, filtré à l’aide de filtres en série de 40 nm de taille des pores et testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et un grand nombre d’autres dosages biochimiques.
226.00€ - 1025.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | 1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié par l’EMEA |
Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. |
Pays d’origine | États-Unis |
Type de spécialité | Testé pour cellules souches embryonnaires |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12339792
|
Cytiva
SH30070.03EH |
Sérum de veau fœtal testé pour les cellules souches embryonnaires, provenant des États-Unis, inactivé par la chaleur | 500 mL | Inactivé par la chaleur | |||||
11501831
|
Cytiva
SH30070.02E |
Sérum de veau fœtal testé pour cellules souches embryonnaires (ES), provenance des États-Unis | 100 mL | Néant | |||||
10117272
|
Cytiva
SH30070.03E |
Sérum de veau fœtal testé pour cellules souches embryonnaires (ES), provenance des États-Unis | 500 mL | Néant | |||||
Description
- Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm (0,04 μm) de taille de pores
- Endotoxine : ≤ 10 UE/ml ; hémoglobine ≤10 mg/dl
Spécification
1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
Testé pour cellules souches embryonnaires | |
Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores. | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
≤ 10 mg/dl |
Certifié par l’EMEA | |
États-Unis | |
Stérile | |
Défini, testé pour spécialités | |
≤ 10 EU/ml | |
Inspecté par l’USDA |