Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Enhances cell culture growth, processed via protein G chromatography to substantially reduce immunoglobulin G (IgG) levels
Marque: Cytiva SH30898.03HI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Traité par chromatographie sur protéine G pour réduire les niveaux jusqu’à atteindre ceux requis pour la production d’anticorps monoclonaux
- Conçu pour les applications où les niveaux d’IgG de bovins inhérents doivent être extrêmement faibles
- Traitement chromatographique pour réduire les niveaux d’IgG à moins de 5 µg/ml, tout en conservant d’excellentes propriétés de croissance cellulaire
- Pour une utilisation dans les procédures de production d’anticorps monoclonaux, de propagation de virus et d’immunodosage
Spécification
<-10°C | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Inactivé par la chaleur | |
Production d’anticorps monoclonaux, propagation de virus et procédures d’immunoessai | |
≤ 10 mg/dL | |
HyClone™ |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration à 40 nm | |
≤ 10 EU/ml | |
Oui | |
≤ 5 μg/ml |