Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco HyClone™, solution
Tamponnez les cultures cellulaires avec PBS en solution.
Marque:  Cytiva SH30028.04
Code produit. 11586511
  • 520.00€ / 20L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fabriquée conformément aux BPFa et dans des installations certifiées ISO 9001
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) HyClone sans calcium, magnésium ni rouge de phénol
Liquide
Stérile
None
≤ 0,025 UE/ml
276±10 mOsm/kg H2O
20 L
15° à 30°C
1 X
Solution saline dans un tampon phosphate Dulbecco
Stérilisation par filtration 0,1 μm
Sans calcium, Sans magnésium
Sert d’irrigation, de transport ou de dilution du liquide tout en maintenant la tonicité et la viabilité des cellules pendant une période limitée
7 à 7,6