Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco HyClone™, solution
Tamponnez les cultures cellulaires avec PBS en solution.
Marque: Cytiva SH30264.01
21.80 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format : Liquide
Spécification
Fabriquée conformément aux BPFa et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
Solutions salines dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) HyClone avec calcium et magnésium, sans rouge de phénol | |
Liquide | |
Stérile | |
Calcium, Magnésium | |
≤ 0,025 UE/ml | |
276±10 mOsm/kg H2O | |
500 mL |
15° à 30°C | |
1 X | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco, solution | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans rouge de phénol | |
Sert d’irrigation, de transport ou de dilution du liquide tout en maintenant la tonicité et la viabilité des cellules pendant une période limitée | |
7 à 7,6 | |
RUO |