Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Brand: Cytiva SH30284.02
30.50 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Format : Liquide
Specifications
ISO 9001:2000 | |
Milieu liquide avec L-glutamine et glucose ; sans rouge de phénol, pyruvate de sodium ; flacon de 1000 ml | |
DMEM / glucose élevé, avec L-glutamine ; sans rouge de phénol, pyruvate de sodium | |
Glutamine, Glucose | |
1 000 ml |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium |