Learn More
Cytiva HyClone™ Defined Fetal Bovine Serum (FBS), US Origin
Widely used by cell culturists who have a concern for viral contaminants and require an extensive biochemical profile.
224.00€ - 956.00€
Spécification
Pays d’origine | États-Unis |
---|---|
Type de produit | Sérum de veau fœtal (SVF) |
Sterilization Method | Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores |
Qualité | Défini |
Testé pour | Virus-Testé selon la norme 9 CFR |
Code produit | Marque | Traitement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16675725
|
Cytiva
SH30070.02HT |
Traité à la chaleur | 100 mL | ||||||
16695725
|
Cytiva
SH30070.03HT |
Traité à la chaleur | 500 mL | ||||||
16211082
|
Cytiva
SH30070.03IH25-40 |
Irradié (25 à 40 kGy) | 500 mL |
955.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16221082
|
Cytiva
SH30070.03IH30-45 |
Irradié (30 à 45 kGy) | 500 mL |
955.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16685725
|
Cytiva
SH30070.02IH |
Irradié, inactivé par la chaleur | 100 mL | ||||||
16605735
|
Cytiva
SH30070.03MH |
Écran de cellules souches mésenchymateuses (MSC), inactivé par la chaleur | 100 mL | ||||||
16251082
|
Cytiva
SH30070.03TIR25-40 |
Écran TET, irradié (24-40 kGy) | 500 mL | ||||||
Description
- Assay results for over 50 components, with additional testing available
- Sourced and processed in the United States with complete traceability to origin
- Ultra-low endotoxin levels (≤ 10 EU/mL) for reduced research and production risk
- Serial 40 nm filter process removes up to 8 logs viral challenge
- Post-filtration treatments such as γ-irradiated and heat-inactivated options are also available
- Broad virus panel testing in accordance with 9 CFR 113.53
Specifications
États-Unis | |
Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores | |
Virus-Testé selon la norme 9 CFR | |
≤ 10 mg/dl |
Sérum de veau fœtal (SVF) | |
Défini | |
≤ 10 UE/ml | |
HyClone™ |