Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Contient du sérum de veau de haute qualité supplémenté au fer et des facteurs ajoutés favorisant la croissance.
Marque: Cytiva SH30087.03IR25-40
89.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
- Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
Spécification
Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
Stérile | |
Irradié, 25 à 40 doses | |
Non |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
500 mL | |
Filtre séquentiel, 100 nm ; irradiation aux rayons gamma | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |