Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (origine États-Unis)
Améliorez la croissance des cellules. Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques.
Marque: Cytiva SH30071.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
liFournit des protéines, hormones, facteurs de croissance, métabolites et nutriments importants pour votre processus de culture cellulaire/lilinbsp;Produit à l’aide de la technologie True Pool qui minimise la variabilité entre les flacons/liliTesté pour les Globulines gamma, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, Transaminase glutamique pyruvique, Glutamate-oxaloacétate transaminase, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, Capacité totale de fixation du fer (TIBC), Coefficient de saturation en fer, Glucose et IgG/liliProvenance américaine/liSpécification
Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG, Gamma globuline | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
50 mL | |
Triple filtration séquentielle, 100 nm | |
Néant | |
le; 25 EU/ml | |
le; 25 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
États-Unis | |
Stérile | |
Caractérisé | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
Non |