Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb Powdered Cell Culture Media Without L-glutamine
Chemically defined ADCF media
Marque:  Cytiva SH30872.02
Code produit. 11517290
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • For use with PER.C6 cells
  • Animal-derived component-free
  • Chemically defined formulation
  • Designed for high cell yield and recombinant protein production
  • Allows for direct or sequential adaption
  • Component traceability
  • Manufactured according to cGMP guidelines
  • Tested for fed-batch bioreactor cultures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 to 8 °C away from light and moisture
Poudre
Non stérile
No Glutamine
10 L
PER.C6
HyClone Cell Culture Media
Phenol Red
For high cell yield and recombinant protein production