Learn More
Cytiva Milieu CDM4MAb™ HyClone™
96.05€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu liquide CDM4MAb |
Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,2 μm |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10771484
|
Cytiva
SH30802.02 |
Sans L-glutamine | Flacon de 1 000 mL |
96.05€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Augmentez les rendements des procédés pour la fabrication d’anticorps monoclonaux à des fins thérapeutiques avec le milieu HyClone™ CDM4MAb™, un milieu chimiquement défini sans composants d’origine animale.
Milieu sans sérum• Sécurité: produit chimiquement défini et sans composant d'origine animale
• Gains de temps et d'argent: élimination de la procédure de validation de lot
• Performance reproductible
• Simplification des documents réglementaires
• Réduction et simplification des étapes de purification
• Milieu sans sérum SFM
Spécification
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Milieu liquide CDM4MAb | |
Stérilisation par filtration 0,2 μm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois