Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (États-Unis)
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
Marque: Cytiva SH30073.04HI
Description
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ américain, une alternative excellente et économique au SVF.
Le sérum de veau HyClone est disponible avec ou sans supplément de fer.Les produits de sérum de veau contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine, qui, lorsqu’ils sont complétés, peuvent fournir trois à quatre fois plus de fer disponible que le SVF.Dans de nombreuses applications, la performance du sérum de veau sera égale ou même supérieure à celle du SVF.Le sérum de veau est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.Avant la distribution, chaque lot de sérum est mis en commun à l’aide de la technologie True Pool pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons.
Spécification
Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
Sérum bovin de veau | |
Stérile | |
Bluetongue,Bovine Adenovirus,Bovine Parvovirus,Bovine RSV,BVDV,Cytopathogenic Agents,Hemadsorbing Agents,Rabies Virus,Reovirus | |
Oui |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
Sérum de veau inactivé par la chaleur (États-Unis) | |
1 000 ml | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Oui |