Learn More
Cytiva Sérum bovin de croissance HyClone™ (États-Unis)
Optimisez la croissance des cultures cellulaires avec le sérum de croissance bovine HyClone™ d’origine américaine, un substitut de sérum de veau fœtal (SVF) performant, composé de sérum de veau bovin complété par des composants chimiquement définis.
202.00€ - 217.00€
Spécification
Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. |
---|---|
Type de produit | Sérum bovin de croissance |
Quantité | 500 mL |
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12300003
|
Cytiva
SH30541.03HI |
Bovine Growth Serum | 500 mL | Inactivé par la chaleur |
217.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10453302
|
Cytiva
SH30541.03 |
Sérum bovin de croissance (États-Unis) | 500 mL | Aucun |
202.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
Spécification
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
≤ 10 mg/dl |
Sérum bovin de croissance | |
Stérile | |
≤ 10 EU/ml |