Learn More
Cytiva Sérum bovin de croissance HyClone™
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
45.20€ - 235.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
Testé pour | Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |
Concentration en endotoxines | le; 10 EU/ml |
Code produit | Marque | Traitement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16201122
|
Cytiva
SH30541.03IR25-40 |
Irradié (25 à 40 doses) | 500 mL |
217.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12310003
|
Cytiva
SH30541.03IR |
Irradiated | 500 mL | ||||||
10574324
|
Cytiva
SH30541.02 |
Néant | 100 mL |
45.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11920958
|
Cytiva
SH30541.02HI |
Inactivé par la chaleur | 100 mL |
62.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Spécification
Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
le; 10 EU/ml | |
Oui |
Stérile | |
Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
le; 10 mg/dl |