Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire HyClone™ AdvanceSTEM™
91.20€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker de 2° à 8°C à l’abri de la lumière |
---|---|
Type de cellule | Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieux de culture pour cellules souches |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11586321
|
Cytiva
SH30824.01 |
AdvanceSTEM DMEM4SC avec 4500 mg/l de glucose ; sans L-glutamine et pyruvate de sodium | 500 mL |
91.20€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Favorisez la croissance des cultures cellulaires embryonnaires grâce aux milieux de culture cellulaire HyClone™ AdvanceSTEM™.
Spécification
Stocker de 2° à 8°C à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration |
Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) | |
Milieux de culture pour cellules souches | |
500 mL |