Learn More
Techne™ Porte-tubes Hybrigene pour HB-3D
Améliorez les capacités de votre incubateur avec ces pièces et accessoires.
Marque: Techne™ 39455-31
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clips inclus
- Disponible pour 16 x 15 ml ou 8 x 50 ml
- Pour une utilisation dans des applications telles que les hybridations d’acides nucléiques telles que les transferts/hybridations Northern (ARN), les transferts/hybridations Southern (ADN), les transferts Western (protéines) et les dosages de biologie moléculaire
Spécification
Tubes de 8 x 50 ml | |
Accessoire ; Support/portoir pour tubes | |
Transferts Northern, Southern, Western et tests de biologie moléculaire |