Learn More
Testo™ Cuve d’essai Huminator II, 200 ml (volume du réservoir), 4,2 L (chambre de mesure)
Plage de températures :5°C à 50°C ; humidité relative (HR) :5 à 95 %
Marque: Testo™ 0519 0900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avantages :
- Large plage de température et d’humidité de 5°C à 50°C et de 5 à 95 % HR
- Le nouvel écran tactile permet une utilisation rapide / intuitive
- Affichage graphique et tabulaire avec stockage / évaluation des valeurs mesurées
- Un capteur de référence facilement accessible et remplaçable élimine le besoin d’un système de référence externe
- Possibilité de programmer des points de mesure / procédures individuellement
Facile à utiliser, régulation rapide, bonne stabilité et homogénéité :
- stabilité de mesure supérieure grâce à une isolation optimale de la chambre et à la plaque d’adaptation d’étanchéité haut de gamme
- Chambre de mesure :Ø160 mm, profondeur 320 mm
- Pas de condensation dans la chambre avec régulation le long du point de rosée
- Nomade : format compact / poids minimal garantissant une utilisation flexible
Étalonnage précis de l’humidité :
- Effectuez un étalonnage rapide et facile de l’humidité des instruments de mesure, des capteurs et des enregistreurs de données de tous les fabricants
- La plaque d’adaptation fournie permet d’étalonner jusqu’à cinq capteurs à la fois sans détérioration de l’homogénéité, garantissant ainsi une efficacité élevée
- La fonction de programme précise offre la possibilité d’automatiser les étalonnages en permettant de récupérer automatiquement jusqu’à 10 valeurs d’humidité et de température
- Le temps de stabilisation peut être sélectionné librement
- Avec un élément Peltier, la régulation de température génère et stabilise les températures dans une plage comprise entre 5°C et 50°C.
Capteur amovible :
- Avec une sonde de référence facilement accessible intégrée dans la chambre de mesure
- Elle peut être changée sans problème ou supprimée pour réétalonnage
- Aucun instrument de mesure de référence supplémentaire n’est nécessaire
- Seul le capteur de référence doit être envoyé pour un réétalonnage
- Les temps d’indisponibilité dus au réétalonnage peuvent être évités en achetant un deuxième capteur de référence en option
Facile à utiliser grâce à l’écran tactile :
- Le contrôle des valeurs de mesure est confortable
- La structure de menus claire permet une manipulation simple et intuitive
- Des textes d’aide sont à votre disposition
- Grâce à l’écran tactile, elle peut être programmée en quelques étapes
- Si nécessaire, ce processus peut également être effectué via l’interface USB
- De plus, un signal sonore aide l’utilisateur à contrôler la stabilité et l’indicateur de niveau de remplissage de l’eau
Chambre de mesure :
- La grande chambre extrêmement solide offre suffisamment d’espace pour cinq capteurs/plusieurs enregistreurs de données en même temps
- Une isolation optimale de la chambre avec une plaque d’adaptation spéciale assure la stabilité des valeurs de mesure dans une large plage de températures et d’humidité
Utilisation sur site :
- L’utilisation intelligente des matériaux permet d’obtenir un poids de 19 kg seulement
- L’eau peut être purgée automatiquement à l’aide d’une commande d’affichage
- Une protection optimale est assurée par un chariot de transport disponible en option
Spécification
Signal de stabilisation : visuellement et acoustiquement | |
Chariot de transport (0519.0899) | |
5°C à 50°C | |
Écran tactile | |
Humidité relative 5 à 95 % | |
5°C à 50°C | |
451 mm x 448 mm x 266 mm (avec accessoires - 482 mm x 448 mm x 290 mm) | |
160 mm | |
30 W à 250 W, max. :500 w |
200 ml (volume du réservoir), 4,2 L (chambre de mesure) | |
5 à 95 % | |
Chambre de test | |
Génération / contrôle de l’humidité | |
USB et LAN | |
±0,02°C (à 25°C ; 50 % HR), ±0,3 % HR (10 ...80 % HR IBE 10 ...40 °C) ±0,5 % HR (plage de mesure à distance) | |
320 mm | |
19 kg | |
110/230 V |