Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-34 protein
HumanKine™ recombinant protein
137.00€ - 3609.00€
Spécification
Numéro d’adhésion Q6ZMJ4
Formule 50 mM Acetate pH 4.5 + 75 mM NaCl, See Certificate of Analysis for details
Identification génétique (Entrez) 146433
Poids moléculaire 68 and 38 kDa
Source HEK293
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17600077
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
HZ-1316-1000UG
1000 μg
3609.00€
1000µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17610077
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
HZ-1316-100UG
100 μg
723.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17620077
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
HZ-1316-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
IL-34 is a 6-α-helix, proinflammatory cytokine that serves as a ligand for colony-stimulating factor-1 receptor (CSF1R). It is expressed most abundantly by spleen cells. It primarily stimulates human peripheral blood monocyte proliferation and macrophage colony formation. It is also required for Langerhans cell and microglia development. IL-34 has been shown to play a protective role in cancer and Alzheimer’s disease, but it can promote the progression of several autoimmune, inflammatory, and metabolic diseases. As such IL-34 could be used as a biomarker to mark the progression of these diseases (PMID: 22579672, 27577879, 31940023).
Spécification
Spécification
Q6ZMJ4
146433
HEK293
<1 EU/μg
Recombinant
Lyophilized
50 mM Acetate pH 4.5 + 75 mM NaCl, See Certificate of Analysis for details
68 and 38 kDa
Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Human
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
>95%