Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de uPA / PRAP1 humaine
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EHPRAP1
Code produit. 15435113
  • 626.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The Human uPa/PRAP1 ELISA quantitates Hu uPa in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu uPa. Principle of the method The Human uPa solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Peut jouer un rôle important dans le maintien de l’homéostase de croissance normale dans les cellules épithéliales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Q96NZ9
10 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
118471
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
96 dosages
Autre domaine de recherche
2°C à 8°C
Humaine
4 heures 45 min
13,11-3200 pg/ml
10 pg/ml à 3200 pg/ml
Biotine
Autres protéines
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : BDNF humain, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 bêta, IL- 2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL- 15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta1, TGF-bêta2, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
PRO1195,UPA
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
RP11-122K13.6, PRO1195, UPA
1 heures 20 min