Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de syndécane 1 (SDC1) humain
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHSDC1
Description
The Human Syndecan 1 (SDC1) ELISA quantitates Hu Syndecan 1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Syndecan 1. Principle of the method The Human Syndecan 1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le CD138 (syndécane 1) est un protéoglycanne transmembranaire composé d’une protéine noyau et de cinq glycosaminoglycanens qui peuvent se lier à une variété de cytokines et moduler leur activité, ainsi que l’activité des composants de matrice extracellulaire et influencer de nombreux processus de développement. Le CD138 est exprimé principalement par les kératinocytes en différenciation et est régulé de façon transitoire dans toutes les couches de l’épiderme lors de lésions tissulaires. Le CD138 est également fortement exprimé par les cellules plasmatiques et peut être détecté même sur les fibroblastes, les cellules musculaires lisses vasculaires et les cellules endothéliales. La régulation à la hausse et à la baisse du CD138 sur la surface cellulaire est souvent corrélée avec un gain de caractéristiques cancéreuses. Les concentrations sériques du sCD138 sont utilisées comme facteur pronostique de la carcinogenèse. Le CD138 joue normalement un rôle dans l’adhésion de cellules, la prolifération cellulaire, la migration cellulaire et les interactions cellule-matrice via son récepteur pour les protéines de la matrice extracellulaire. De plus, le CD138 est exprimé à la surface des cellules pré-B et des cellules plasmatiques, mais il est absent des cellules B matures et disparaît avec les cellules apoptotiques du myélome. L’expression altérée de CD138 a été détectée dans plusieurs types de tumeurs différents. Bien que plusieurs variantes de transcription puissent exister pour le gène CD138, les natures de pleine longueur de seulement deux variantes ont été décrites à ce jour. Celles-ci représentent les principales variantes et codent la même protéine.
Spécification
P18827 | |
14 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
6382 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Inflammation | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
16,38-4000 pg/ml | |
14 pg/ml à 4000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte le syndécan-1 humain. Autres espèces non encore déterminées. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD138,SDC,SYND1,syndécane | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 15 μl ; sérum, 15 μl ; surnageant, 100 μl | |
CD138, SDC, SYND1, syndécane | |
1 heures 20 min |