Learn More
Gibco™ Human Skeletal Myoblasts (HSkM)
Myoblastes squelettiques humains
Description
Description
Les myoblastes squelettiques humains normaux primaires (hSkM) sont conçus pour subir une différenciation hautement efficace directement après l’étalement des cellules cryoconservées. Chaque flacon contient des cellules qui ont été cryoconservées dans un milieu contenant 10 % de DMSO et qui se différencieront dans un délai de 48 heures après l’étalement. Ces cellules ne nécessitent pas d’expansion avant la différenciation. La viabilité cellulaire est > 70 % après décongélation avec un indice myogénique ≥ 50 % après 48 heures. Conçues pour être utilisées par des chercheurs qui étudient les bases moléculaires et biochimiques de divers processus normaux et pathologiques. Elles sont compatibles avec les technologies de transfert Bacmam pour diverses applications en aval. La grande taille contient 4,5 x 10^6 ≤ N ≤ 7,5 x 10^6 cellules par flacon et la petite taille contient 1,1 x 10^6 ≤ N ≤ 1,9 x 10^6 cellules par flacon.
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Human Skeletal Myoblasts (HSkM)