Learn More
Proteintech™ Kit ELISA PIGF humain
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de PIGF endogène
Marque: Proteintech™ KE00173-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Reconnaît le PIGF humain
- Le PIGF (facteur de croissance placentaire, PGF) est un facteur angiogénique appartenant à la famille des facteurs de croissance endothéliaux vasculaires
- Situé sur le chromosome 14q14, code quatre isoformes du PIGF
- Protéine sécrétée sous forme d’homodimère glycosylé
- Les PIGF-1 et 3 sont des isoformes diffusibles, les PIGF-2 et 4 ont des domaines de liaison à l’héparine
- Le PIGF identifié dans le placenta régule la croissance et la différenciation des trophoblastes, exprimés dans les cellules endothéliales de la veine ombilicale et dans les tissus non placentaires (glande thyroïde et tissu pulmonaire en développement)
- Possède des propriétés angiogéniques, améliorant la survie, la croissance et la migration des cellules endothéliales in vitro et favorise la formation des vaisseaux dans certains modèles in vivo
- Biomarqueur potentiel pour la prééclampsie
Procédé :
- Anticorps spécifiques à PIGF pré-enduits sur des micropuits
- Protéine PIGF dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à PIGF est ajouté pour détecter la protéine PIGF capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
BC029408 | |
16,8 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
125 à 8 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
5281 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P49763 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 96TEST Rat Fabp1 ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine