Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de MAGP-2 / MFAP5 humaine
Human MAGP-2/MFAP5 quantitates human MAGP-2/MFAP5 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH312RB
Description
Human MAGP-2/MFAP5 quantitates human MAGP-2/MFAP5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MAGP-2/MFAP5.
Ce gène code une glycoprotéine associée aux microfibrilles de 25 kDa qui est riche en résidus de sérine et de thréonine. Il n’a pas d’extrémité carboxyle hydrophobe ou de régions riches en proline, glutamine et tyrosine, qui sont caractéristiques d’une glycoprotéine associée aux microfibrilles de 31 kDa (MFAP2). La similarité étroite entre ces deux protéines se limite à une région centrale de 60 aa où se produit l’alignement précis de 7 résidus de cystéine. Les différences structurelles suggèrent que cette protéine codée possède certaines fonctions distinctes de celles du MFAP2.
Specifications
AAT9 ; MAGP2 ; MAGP-2 ; MFAP5 ; MFAP-5 ; glycoprotéine associée aux microfibrilles 2 ; glycoprotéine associée aux microfibrilles-2 ; protéine associée aux microfibrilles 5 ; protéine associée aux microfibrilles 5 ; MP25 ; THE1A-MFAP5 | |
0,04 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
MFAP5 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,04 à 10 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q13361 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl | |
MFAP5 | |
4 h 45 min |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.