Learn More
Invitrogen™ Human LAIR1 ELISA Kit
Human LAIR1 quantitates human LAIR1 in serum, plasma, supernatant.
Marque:  Invitrogen™ EH291RBX5
Code produit. 17155059
  • 2690.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Human LAIR1 quantitates human LAIR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LAIR1.
Le LAIR1 (CD305) fonctionne comme un récepteur inhibiteur qui joue un rôle de régulation négatif constitutif sur la fonction cytolytique des cellules tueuses naturelles (NK), des cellules B et des cellules T. L’activation par phosphorylation Tyr entraîne le recrutement et l’activation des phosphatases PTPN6 et PTPN11. Elle réduit également l’augmentation du calcium intracellulaire provoquée par la ligature des récepteurs de cellules B. Elle peut également jouer son rôle inhibiteur indépendamment des phosphatases contenant du SH2. Module la production de cytokine dans les cellules T CD4+, la production d’IL2 et d’IFNG régulée à la baisse tout en induisant la sécrétion du facteur de croissance transformant bêta. Régule à la baisse également la production d’IgG et d’IgE dans les cellules B ainsi que la sécrétion d’IL8, d’IL10 et de TNF. Inhibe la prolifération et induit l’apoptose dans les lignées de cellules leucémiques myéloïdes et empêche la translocation nucléaire de la sous-unité NF-kappa-B p65 / RELA et la phosphorylation de l’I-kappa-B alpha / CHUK dans ces cellules. Inhibe la différenciation des précurseurs du sang périphérique vers les cellules dendritiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5133400O11Rik ; BB115266 ; CD305 ; D7Bwg0421e ; région variable à chaîne lourde de l’immunoglobuline ; Lair1 ; LAIR-1 ; récepteur similaire à l’immunoglobuline associée aux leucocytes 1 ; récepteur similaire à l’Ig associé aux leucocytes 1 ; récepteur similaire à l’Ig associé aux leucocytes 1 ; récepteur similaire à l’immunoglobuline associée aux leucocytes 1 ; rLAIR1
0,6 ng/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
LAIR1
<10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
0,6 à 130 ng/ml
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
Q6GTX8
<12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
5 x 96 tests
Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
LAIR1 (CD305)
4 h 45 min