Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour IL-27 humaine
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de l’IL27 humaine endogène
Marque: Proteintech™ KE00089-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Reconnaît le IL27 humain
- IL27 est membre de la famille hétérodimérique IL12/IL23 des cytokines, a des propriétés pléiotropiques qui peuvent améliorer ou limiter les réponses immunitaires
- Deux sous-unités IL27a et IL27b
- IL27 agit sur les types de cellules (cellules T, cellules B, macrophages, cellules dendritiques, cellules tueuses naturelles et cellules non hématopoïétiques)
- Joue un rôle dans la régulation précoce de l’initiation des cellules T auxiliaires de type 1 et améliore la prolifération des cellules CD4+T naïves et des cellules B naïves
- Exerce des fonctions anti-inflammatoires en inhibant le développement des cellules Th17 et en induisant l’IL10 produisant des cellules T régulatrices de type 1
- Cytokine potentiellement prometteuse pour des approches thérapeutiques sur diverses maladies
Procédé :
- Anticorps spécifiques à l’IL27 humaine pré-enduits sur des micropuits
- Protéine IL27 humaine dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à l’IL27 humaine est ajouté pour détecter la protéine IL27 humaine capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
NP_663634 / NP_005746 | |
11 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
125 à 8 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
246778 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
Q8NEV9 / Q14213 |