Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-23 pour humain eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu avec plaques
263.00€ - 668.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Q9NPF7 |
---|---|
Plage de dosage | 15-2000 pg/mL |
Sensibilité du dosage | 15 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Alert:
Contient de l’azoture
Includes: Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody. Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard. Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer . Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent . Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Sample Diluent A
Detection enzyme. Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate Solution. Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12700170
|
Invitrogen™
88-7237-86 |
10 x 96 tests |
668.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15501087
|
Invitrogen™
88-7237-22 |
2 x 96 tests |
263.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 23 (IL-23) humaine contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-23 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Ready-SET-Go! IL-23 humain Le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des dosages immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA).- Des interférences avec les oligodésoxynucléotides CpG (ou ODN CpG) ont été observées avec ce kit ELISA
- Un diluant d’échantillon amélioré a été inclus et minimise cet effet ; cependant, des contrôles devraient encore être ajoutés lors de l’utilisation du composé CpG dans cet essai
Spécification
Q9NPF7 | |
15 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Human | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AI553453,CCP-1/C11,CCP1,Ctla-1,Ctla1,GZB | |
HRP | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-23, IL23, p40, p19 | |
1 h 45 min |
15-2000 pg/mL | |
Biotine | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
ELISA | |
51561 | |
Capture Antibody: Pre-titrated; purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated; biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme, Sample Diluent A: 12 mL of a 1X solution per plate, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22; -44; -76; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Human | |
24 h 30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche