Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-23 pour humain eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu
Marque: Invitrogen™ 88-7237-88
Alert:
Contient de l’azoture
Includes:
- Anticorps de capture : Anticorps purifié et prétitré
- Anticorps de détection. Anticorps prétitré et conjugué à la biotine
- Standard. Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons
- 10Tampon de revêtement X. Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture
- Diluant ELISA/ELISPOT 5X. Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
- Diluant d’échantillon A
- Enzyme de détection. Avidine HRP prétitrée
- Solution de substrat. Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 23 (IL-23) humaine contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-23 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Ready-SET-Go! IL-23 humain Le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des dosages immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA).- Des interférences avec les oligodésoxynucléotides CpG (ou ODN CpG) ont été observées avec ce kit ELISA
- Un diluant d’échantillon amélioré a été inclus et minimise cet effet ; cependant, des contrôles devraient encore être ajoutés lors de l’utilisation du composé CpG dans cet essai
Spécification
Q9NPF7 | |
15 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Human | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Il-9,P40 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Human | |
24 h 30 min |
15-2000 pg/mL | |
Biotine | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
ELISA | |
51561 | |
Capture Antibody: Pre-titrated; purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated; biotin-conjugated antibody, Standard: Recombinant cytokine for generating standard curve and calibrating samples, 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme, Sample Diluent A: 12 mL of a 1X solution per plate, Detection enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP, Substrate Solution: Tetramethylbenzidine (TMB) Substrate Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22; -44; -76; -86) | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-23, IL23, p40, p19 | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche