Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-22 platine pour humain eBioscience™
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ BMS2047
Includes:
- Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-22 humaine
- Anticorps monoclonal anti-IL-22 humaine conjugué à la biotine
- Streptavidine-HRP
- Étalon d’IL-22 humaine lyophilisé, 4 ng/ml après reconstitution
- Diluant d’échantillon
- Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
- Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Colorant bleu
- Colorant vert
- Colorant rouge
- Films adhésifs
Description
Le test ELISA pour l’interleukine-22 humaine (IL-22 humaine) quantifie l’IL-22 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-22 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-22 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IL-22 également connue sous le nom de facteur inductible dérivé de la cellule T liée à l’IL-10, est une cytokine hélicoïdale alpha et est considérée comme un membre de la famille IFN-IL-10, qui comprend l’IL-19, l’IL-20, l’IL-24, l’IL-26, Il-28, IL-29 et les interférons de type I et II. L’IL-22 est produite principalement par des cellules T activées et des cellules NK. Chez l’homme, le gène IL-22 se trouve sur le bras q du chromosome 12 et est structurellement lié à l’IL10. L’IL-22 agit en engageant le complexe récepteur hétérodimérique composé de l’IL-22R1 du récepteur primaire et de l’IL-10R2 du récepteur accessoire. L’IL-22R1 lie également l’IL-20 et l’IL-24 ; l’IL-10R2 lie également l’IL-10, l’IL-27, l’IL-28 et l’IL-29. La liaison de l’IL-22 à son complexe récepteur induit la transduction du signal, en particulier via la voie JAK-STAT. En plus du complexe IL-22R1 / IL-10R2 lié à la membrane, il a été constaté qu’un récepteur IL-22 soluble à chaîne unique appelé IL-22BP antagonise la liaison et la signalisation IL-22. L’IL-22 semble ne pas influencer directement les cellules immunitaires et les principales cibles de la cytokine semblent être des cellules non immunes, telles que les cellules de la peau, le système digestif et respiratoire, ainsi que les hépatocytes et les kératinocytes. L’IL-22 a été décrit comme une cytokine effectrice de la lignée Th17. Avec l’IL-17A et l’IL-17F, l’IL-22 régule les gènes associés à l’immunité innée de la peau. L’IL-17A, l’IL-17F et l’IL-22 sont tous co-exprimés par les cellules Th17, mais ils sont régulés différemment. Les effets de l’IL-22 comprennent l’induction de réactifs de phase aiguë et de protéines antimicrobiennes, ainsi que l’augmentation de la mobilité des kératinocytes. L’IL-22 est fortement exprimée pendant l’inflammation chronique et il a été constaté qu’elle active les kinases intracellulaires et les facteurs de transcription. L’IL-22 est essentielle pour la défense de l’hôte contre les infections d’agents pathogènes extracellulaires et favorise les réactions de cicatrisation des plaies. L’IL-22 est régulée en haut dans les cellules T activées. L’IL-22 a été signalée comme médiateur de l’acanthose induite par l’IL-23 et de l’inflammation cutanée par l’activation de STAT3.
Spécification
Q9GZX6 | |
5,0 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-21,IL-22,IL-D110,IL-TIF,ILTIF,TIFIL-23,TIFa,zcyto18 | |
6.7% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 h 10 min |
31,3-2,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
50616 | |
4.5% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
96 dosages | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
ILD-110, ILTIF, TIFa | |
1 heures 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche