Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain IL-2
L’ELISA de l’interleukine-2 (Hu IL-2) humaine quantifie l’Hu IL-2 dans le sérum humain, le plasma ou le milieu de culture cellulaire. Le test reconnaîtra exclusivement la IL-2 Hu naturelle et recombinante.
Marque: Invitrogen™ BMS2212
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PD-L1 Human ELISA Kit for ELISA
L’interleukine 2 (IL-2) est une cytokine immuno-modulatrice qui est importante pour la prolifération des cellules T activées, la différenciation des cellules B, les cellules tueuses naturelles, les monocytes et les macrophages. Il-2 signale par le récepteur IL-2 (IL-2R), un complexe protéique hétérotrimérique dont la chaîne gamma est également partagée par l’interleukine 4 (IL-4) et l’interleukine 7 (IL-7). L’expression de l’IL-2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. La perturbation ciblée d’un gène similaire à l’IL-2 chez la souris conduit à une maladie semblable à une colite ulcéreuse qui suggère un rôle essentiel de ce gène dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques.Spécification
P60568 | |
9,1 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-2,TCGF,lymphokine | |
7% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
18,8-1,200 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
3558 | |
5% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, isotypiques, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 50 μl | |
Humaine | |
3 h 30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche