Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Il-1 bêta humain, haute sensibilité
Kit ELISA en sandwich avec sensibilité élevée
Marque: Invitrogen™ BMS224HS
Includes:
- Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal contre l’IL-1bêta humaine
- Anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-1bêta humaine conjugué à la biotine
- Streptavidine-HRP
- Étalon d’IL-1bêta humaine lyophilisé, 500 pg/ml après reconstitution
- Contrôle, lyophilisé
- Diluent d’échantillon
- Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
- Concentrat de diluant dʼamplification (2x)
- Réactif d’amplification I
- Réactif d’amplification II
- Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Films adhésifs
Description
Le test ELISA pour l’interleukine à haute sensibilité humaine 1 bêta (HS IL-1β humaine) ELISA quantifie l’HS IL-1β dans le sérum, le plasma, l’urine ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’HS IL-1β humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode : le test ELISA sandwich en phase solide de l’HS IL1β humaine (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Une étape spéciale de réactif d’amplification est ajoutée pour obtenir une sensibilité élevée. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interleukine-1 bêta (IL-1 bêta) est une cytokine pro-inflammatoire exprimée par les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. L’IL-1 bêta est synthétisée en réponse à des stimuli inflammatoires comme une proforme inactive de 31 kDa qui s’accumule dans le cytosol. Le clivage de la pro-IL-1 bêta dans la protéine de 17 kDa active nécessite l’activation des inflammasomes, qui sont des complexes multiprotéines qui répondent aux agents pathogènes, aux conditions de stress et à d’autres signaux de danger. L’activation de l’inflammasome déclenche le traitement du précurseur de la caspase-1 sous sa forme active, ce qui clive à son tour la pro-IL-1 bêta. L’IL-1 bêta n’a pas de peptide de séquence de signal pour la voie classique ER / Golgi. Elle est sécrétée le long de la caspase-1 via un mécanisme alternatif et compris de manière incomplète. Bien que l’IL-1 bêta soit le plus souvent sécrété sous sa forme active, la sécrétion de la protéine non clivée peut être détectable dans certaines conditions biologiques. Les signaux de l’IL-1 bêta via deux récepteurs, IL-1RI et IL-1RII, sont tous deux partagés avec l’IL-1 alpha. L’activité de l’IL-1 bêta peut être modérée par l’antagoniste du récepteur IL-1 (IL-1RA), une protéine produite par de nombreux types de cellules qui bloque la liaison des récepteurs par l’inhibition compétitive. L’IL-1 bêta joue un rôle important dans la défense de l’hôte inné en déclenchant la production d’autres cytokines proinflammatoires dans les cellules cibles et en déclenchant des réponses en phase aiguë à l’infection et aux blessures. Des niveaux élevés d’IL-1 bêta ont été associés à de nombreuses conditions inflammatoires chroniques d’IL-1 bêta neutralisant la valeur thérapeutique potentielle des anticorps.
Spécification
P01584 | |
0,05 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-1,IL1-BÊTA,IL1F2 | |
6.7 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
18 h |
0,16-10,0 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, sérum, surnageant, Surnageant | |
ELISA | |
3553 | |
8.1% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Concentré de diluant dʼamplification, Réactif d’amplification I, Réactif d’amplification II, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
96 dosages | |
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 50 μl ; Urine, 50 μl | |
Cataboline, Interleukine-1 beta, IL1F2 | |
1 heures 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche