Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-17 E humaine
Human IL-17 E quantitates human IL-17 E in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 2635.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | il 17 e ; IL17E ; IL-17 e ; IL25 ; IL-25 ; ILN ; Interleukine ; interleukine 17 E ; interleukine 25 ; Interleukine-17 E ; interleukine-25 ; RGD1561632 ; UNQ3120/PRO10272 |
---|---|
Plage de dosage | 0,4 à 100 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,4 ng/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17195019
|
Invitrogen™
EH260RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17134553
|
Invitrogen™
EH260RB |
96 dosages |
656.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human IL-17 E quantitates human IL-17 E in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-17 E.
L’interleukine 25 (IL-25) fait partie de la famille IL-17 et est identifiée comme une cytokine pro-inflammatoire qui est produite par les cellules effectrices Th17, permettant ainsi au sous-ensemble Th17 d’initier ou de maintenir le processus auto-immun dans des maladies telles que l’arthrite rhumatoïde. L’IL-25 induit également l’activation de NF-kappa-B et stimule la production de la chimiokine IL-8 pro-inflammatoire. L’IL-25 elle-même est activée par IL-23, IL-5 et TGF-bêta.
Spécification
il 17 e ; IL17E ; IL-17 e ; IL25 ; IL-25 ; ILN ; Interleukine ; interleukine 17 E ; interleukine 25 ; Interleukine-17 E ; interleukine-25 ; RGD1561632 ; UNQ3120/PRO10272 | |
0,4 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL25 | |
<10 % | |
HRP | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
IL-25 | |
4 h 45 min |
0,4 à 100 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q9H293 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |