Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-12 p70 pour humain eBioscience™ Kit
Mesure spécifiquement la forme bioactive, hétérodimèrique d’IL-12, p70, sans interférence par le monomère p40, l’homodimère ou l’IL-23 (p19/p40). Conçu pour une mesure précise et exacte des concentrations proétiques IL-12 p70 humaines à partir d’échantillons, y compris le sérum, le plasma et les surnageants de culture cellulaire.
230.00€ - 782.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P29459, P29460 |
---|---|
Plage de dosage | 4-500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 4 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Alert:
Contient de l’azoture
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15591057
|
Invitrogen™
88-7126-22 |
2 x 96 tests |
230.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15501067
|
Invitrogen™
88-7126-76 |
20 x 96 tests |
782.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15521067
|
Invitrogen™
88-7126-86 |
10 x 96 tests |
544.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 12 p70 (IL-12 p70) humaine contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-12 p70 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Le kit de réactifs ELISA Ready-SET-Go! IL-12 p70 humain (avec ou sans microplaques à liaison par affinité élevée) contient les réactifs, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA)Spécification
P29459, P29460 | |
4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AA690181,IL-15RA,AI503618,IL-15 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-12, IL12, IL23 | |
1 h 45 min |
4-500 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
3592, 3593 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non revêtu avec plaques peut contenir de la poudre tampon de revêtement ELISA/ELISPOT (Reconstituez dans 1 L avec dH20 et filtrez (0,22 µM)) ou un tampon de revêtement 10X PBS ELISA (diluez 1 partie de tampon 10X dans 9 parties dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Streptavidine-HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
24 h 30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche