Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-10 pour humain eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Marque: Invitrogen™ 88-7106-22
Includes:
- Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
- Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
- Étalon.Cytokine recombinante pour générer une courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
- Tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT.Cet ensemble Ready-Set-Go!Le kit ELISA peut contenir un tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT (reconstituée 1 L avec du dH20 et filtre [0,22 uM] ou un tampon de revêtement ELISA 10X PBS (diluer 1 part du tampon 10X dans 9 parts de dH20).
- Diluant de dosage.Concentré 5X
- Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
- Solution de substrat.Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 10 humaine (IL-10) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-10 humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Le kit de réactifs ELISA Ready-SET-Go! IL-10 humain (avec ou sans microplaques à liaison par affinité élevée) contient les réactifs, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais d’immunoabsorption quantitatifs liés aux enzymes (ELISA)Spécification
P22301 | |
2 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-2 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
24 h 30 min |
2-300 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
3586 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non enduit avec plaques peut contenir un tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT (reconstituée avec 1 L avec du dH20 et filtre (0,22 μM)) ou un tampon d’enduisage ELISA 10X PBS (diluer 1 partie du tampon 10X dans 9 parties de dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86) | |
2 x 96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-10 | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche