Learn More
Invitrogen™ IGFBP1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHIGFBP1
Description
The Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1 (Hu IGFBP1) ELISA quantitates Hu IGFBP1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGFBP1. Principle of the method The Human IGFBP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ce gène fait partie de la famille des protéines se liant aux facteurs de croissance (IGFBP) analogues à l’insuline et code une protéine avec un domaine IGFBP et un domaine thyroglobuline de type I. La protéine se lie aux facteurs de croissance analogues à l’insuline (IGF) I et II et circule dans le plasma. La liaison de cette protéine prolonge la demi-vie des IGF et modifie leur interaction avec les récepteurs de surface cellulaire.
Spécification
P08833 | |
5 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
3484 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Transduction des signaux | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
2,74-2000 pg/ml | |
5 pg/ml à 2000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : BDNF humain, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AFBP,IBP1,IGF-BP25,PP12,hIGFBP-1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 100 μl | |
tcag 7.702, AFBP, IBP1, IGF-BP25, PP12, HIGFBP-1 | |
1 heures 20 min |