Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour ECM-1 humain
Le kit ECM-1 humaine quantifie l’ECM-1 humaine dans le sérum, le plasma, le surnageant.
Marque: Invitrogen™ EH165RBX5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit Human ECM-1 quantifie la ECM-1 humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’ECM-1 humain naturel et recombinant.
Le composant sécrétoire est un récepteur de transport épithélial pour les IgA et IgM polymériques. L’anticorps au composant sécrétoire s’est démontré utile pour l’identification des carcinomes glandulaires.Spécification
AI663821 ; ECM1 ; protéine de matrice extracellulaire 1 ; p85 ; RP11-54A4.6 ; composant de secrétaire p85 ; protéine de tissu testiculaire Li 61 ; URBWD | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ECM1 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
24 à 6 000 pg/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q16610 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
ECM1 | |
4 h 45 min |