Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour cytochrome c humain eBioscience™
Pour la détection quantitative du cytochrome c.
634.00€ - 4325.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P99999 |
---|---|
Plage de dosage | 0,08-5,0 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,05 ng |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Includes: Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human Cytochrome c
Biotin-Conjugate anti-human Cytochrome c monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human Cytochrome c Standard lyophilized, 10ng/mL upon reconstitution
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Lysis Buffer 10x
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15561847
|
Invitrogen™
BMS263TEN |
10 x 96 tests |
4325.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15541847
|
Invitrogen™
BMS263 |
96 Tests |
634.00€
96 tests |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le test ELISA du cytochrome c humain permet de quantifier le cytochrome c dans les lysats de cellules humaines.Le dosage reconnaîtra exclusivement le cytochrome c humain naturelle et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide du cytochrome c humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.Spécification
P99999 | |
0,05 ng | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CYC,HCS,THC4 | |
6% | |
HRP | |
Lysat cellulaire ,5 μl | |
CYC, Cytochrome C somatique, HCS | |
1 h 20 min |
0,08-5,0 ng/ml | |
Biotine | |
Lysats cellulaires | |
ELISA | |
54205 | |
4% | |
Plaques à 96 puits pré-enduites, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Tampon de lyse, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
3 h 10 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche