Learn More
Proteintech™ Kit ELISA CYCS humain
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de CYCS endogène
Marque: Proteintech™ KE00079-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Reconnaît le CYCS humain
- CYCS (Cytochrome c) est une protéine de transport d’électrons de 12 à 15 kDa située dans la membrane mitochrondriale interne
- Lors d’une stimulation apoptotique, CYCS peut être libéré des mitochondries dans le cytoplasme, ce qui entraîne l’activation de la caspase-3 et l’apoptose
- Mesure de la libération de CYCS à partir de mitochondries utile pour la détection de l’apparition de l’apoptose dans les cellules
- Peut également laisser des cellules et être détectable dans un milieu extra-cellulaire de cellules apoptotiques et de sérum de patients cancéreux
- Taux de CYCS sérique peut servir de marqueur pronostique pendant le traitement du cancer
Procédé :
- Anticorps spécifiques au CYCS pré-enduits sur des micropuits
- Protéine CYCS dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à CYCS est ajouté pour détecter la protéine CYCS capturée
- Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
NP_061820 | |
7 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
78,1 à 5 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
54205 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P9999 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 96TEST Human IL-1 alpha ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine