Learn More
Invitrogen™ BLC/CXCL13 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHCXCL13
Description
The Human BLC/CSCL13 (Hu BLC) ELISA quantitates Hu BLC in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BLC. Principle of the method The Human BLC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La chimiotactique des lymphocytes B, cloné indépendamment et nommée Angie, est une chimiokine CXC fortement exprimée dans les follicules de la rate, des ganglions lymphatiques et de plaques de Peyer. Il favorise préférentiellement la migration des lymphocytes B (par rapport aux cellules T et aux macrophages), apparemment en stimulant l’afflux de calcium dans les cellules exprimant le récepteur du lymphome de Burkitt 1 (BLR-1) et la chimiotaxie de ces cellules. Il peut donc fonctionner lors de la migration des lymphocytes B vers les follicules.Spécification
O43927 | |
1,5 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
10563 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Inflammation | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
1,37-1000 pg/ml | |
1,5 pg/ml à 1000 pg/ml | |
Biotine | |
Facteurs de croissance & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CXCL13 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
ANGIE, ANGIE2, BCA-1, BCA1, BLC, BLR1L, SCYB13 | |
1 heures 20 min |