Learn More
Proteintech™ Kit ELISA COMP humain
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de COMP endogène
Marque: Proteintech™ KE00105-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Reconnaît le COMP humain
- COMP est une glycoprotéine pentamérique sécrétée, construite à partir d’unités modulaires, appartenant à la famille des protéines de la thrombospondine
- Exprimé par des chondrocytes et des ostéoblastes hypertrophiques durant l’ossification endochondrale
- Expression augmentée pendant la guérison de la fracture
- Impliqué dans l’assemblage des fibrilles de collagène et d’autres composants de matrice structurale
- COMP interagit avec les protéines ECM du cartilage (fibronectine, collagène I, II, IX, XII et XIV, matrilines) et les protéoglycanes (aggrécane)
Procédé :
- Anticorps spécifiques au COMP pré-enduits sur des micropuits
- Protéine COMP dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à COMP humain est ajouté pour détecter la protéine de COMP humain capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
BC125092 | |
1,1 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
31,25 à 2 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
1311 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P49747 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 96TEST Mouse Total MMP-3 ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine