Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de facteur de coagulation humain XIV / protéine C
Human Coagulation Factor XIV/Protein C quantitates human Coagulation Factor XIV/Protein C in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 2635.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Peptide d’activation ; protéine C anticoagulante ; APC ; IIA d’Autoprothrombine ; facteur de coagulation sanguin XIV ; EDQVRPLIDGK ; inactivateur des facteurs de coagulation Va, VIII ; PC ; protéine C prépro ; Proc ; Proc1 ; protéine C ; protéine C (inactivateur des facteurs de coagulation Va et VIIIa) ; protéine C prépropeptide ; protéine C, inactivateur des facteurs de coagulation Va et VIIIa ; THPH3 ; THPH4 ; protéine C de type I ; protéine C dépendante de la vitamine K ; protéine C dépendante de la vitamine K ; chaîne légère de la protéine C dépendante de la vitamine K ; protéine C dépendante de la vitamine K. |
---|---|
Plage de dosage | 0,82 à 20 ng/mL |
Sensibilité du dosage | 0,82 ng/mL |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17114869
|
Invitrogen™
EH119RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17174393
|
Invitrogen™
EH119RB |
96 dosages |
656.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human Coagulation Factor XIV/Protein C quantitates human Coagulation Factor XIV/Protein C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor XIV/Protein C.
Protein C is a vitamin K-dependent plasma glycoprotein that is cleaved to its activated form by the thrombin-thrombomodulin complex. Protein C in its activated form contains a serine protease domain and functions in degradation of the activated forms of coagulation factors V and VIII. Protein C is a vitamin K-dependent serine protease produced in the liver and made up of 2 polypeptide chains. The 62 kDa proenzyme is activated by thrombin bound to an endothelial surface receptor and the active enzyme cleaves factor Va and VIIIa and thus inhibits blood coagulation. The molecular weight of the active enzyme is 55 kDa and the normal concentrations in human plasma is approximately 1-3 ng/mL because of the very fast turnover, the proenzyme concentration is approximately 3 μg/mL. Mutations in the Protein C gene have been associated with thrombophilia due to protein C deficiency, neonatal purpura fulminans, and recurrent venous thrombosis.Spécification
Peptide d’activation ; protéine C anticoagulante ; APC ; IIA d’Autoprothrombine ; facteur de coagulation sanguin XIV ; EDQVRPLIDGK ; inactivateur des facteurs de coagulation Va, VIII ; PC ; protéine C prépro ; Proc ; Proc1 ; protéine C ; protéine C (inactivateur des facteurs de coagulation Va et VIIIa) ; protéine C prépropeptide ; protéine C, inactivateur des facteurs de coagulation Va et VIIIa ; THPH3 ; THPH4 ; protéine C de type I ; protéine C dépendante de la vitamine K ; protéine C dépendante de la vitamine K ; chaîne légère de la protéine C dépendante de la vitamine K ; protéine C dépendante de la vitamine K. | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
PROC | |
<10% | |
HRP | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Protéine C | |
4 h 45 min |
0,82 à 20 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P04070 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |