Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour CD146/MCAM humaine
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de MCAM endogène
Marque:  Proteintech™ KE00065-96T
Code produit. 16801486
  • 269.00€ / 96 tests
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Reconnaît la MCAM humaine
  • La MCAM (molécule d’adhésion cellulaire du mélanome, CD146, MUC18) identifiée comme biomarqueur de la progression du mélanome est une glycoprotéine transmembranaire appartenant à la superfamille des immunoglobulines
    • Constituée de cinq domaines d’immunoglobulines, un domaine transmembranaire et une région cytoplasmique
    • CD146 principalement exprimé par les cellules endothéliales vasculaires et de muscle lisse
    • Protéine d’adhésion clé dans l’activité et l’angiogenèse des cellules endothéliales vasculaires
    • Marqueur des cellules endothéliales circulantes
Procédé :
  • Anticorps spécifiques à la MCAM pré-enduits sur des micropuits
  • Protéine MCAM dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
  • Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à MCAM est ajouté pour détecter la protéine MCAM capturée
  • Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
  • Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
    • Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
Spécification
BC056418
3,8 ng/ml
ELISA sandwich, double anticorps
plasma, Sérum
Humaine
Humaine
<10%
Glace bleue
4,5 heures
62,5 à 4 000 pg/ml
ISO 13485
Kit ELISA enduit
DAB
4162
Solide
<10%
-20°C à +4°C
P43121
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 96TEST Human FKBPL ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine