Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de caspase-1 humaine
Human Caspase-1 quantitates human Caspase-1 in serum, plasma, supernatant.
Marque:  Invitrogen™ EH70RB
Code produit. 16895441
  • 654.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Human Caspase-1 quantitates human Caspase-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Caspase-1.
Les caspases sont une famille de protéases à cystéine qui peuvent être divisées en sous-familles de caspase apoptotique et inflammatoire. Contrairement aux caspases apoptotiques, les membres de la sous-famille inflammatoire ne sont généralement pas impliqués dans la mort cellulaire mais sont associés à la réponse immunitaire aux pathogènes microbiens. Les membres de cette sous-famille comprennent les caspases-1, -4, -5 et -12 et peuvent activer les cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-1-b et l’IL-18. La caspase-1 a d’abord été identifiée comme une enzyme de conversion de l’IL-1-b ; des expériences ultérieures l’ont révélé être un homologue chez les mammifères du gène de mort cellulaire de C. elegans ced-3 dont la surexpression peut induire l’apoptose dans les fibroblastes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CASP1 ; CASP-1 ; CASP1 nirs variante 1 ; caspase 1 ; caspase 1, cystéine peptidase liée à l’apoptose (interleukine 1, bêta, convertase) ; caspase1 ; caspase-1 ; sous-unité caspase-1 p10 ; sous-unité caspase-1 p20 ; ICE ; enzyme de conversion bêta IL-1 ; enzyme de conversion IL-1 B ; IL1BC ; IL-1 BC ; IL1BCE ; IL1B-convertase ; Interleukine 1, enzyme de conversion bêta ; interleukine 1, bêta, convertase ; interleukine 1-B, enzyme de conversion ; Interleukine 1, enzyme de conversion bêta ; interleukine 1, bêta-convertase ; interleukine 1, enzyme de conversion bêta ; p45
0,43 ng/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
CASP1
<10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
0,43 à 100 pg/ml
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
P29466
<12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
96 dosages
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Caspase 1
4 h 45 min